Principaux documents
ENA238710623
Enamine
2-[1-(4-fluorophenyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.2
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(4-fluorophenyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H9FN2O4/c12-6-1-3-7(4-2-6)14-10(17)8(5-9(15)16)13-11(14)18/h1-4,8H,5H2,(H,13,18)(H,15,16)
Clé InChI
GTGJKPVEGYMXKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42734
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42734