Principaux documents
ENA238710615
Enamine
N-(4-hydroxyphenyl)cyclopropanecarboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.2
Numéro MDL:
Pf
208-210
Iupac Name
N-(4-hydroxyphenyl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-5-3-8(4-6-9)11-10(13)7-1-2-7/h3-7,12H,1-2H2,(H,11,13)
Clé InChI
KXSOFKGSZDMTNE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42711
Melting Point
208-210
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42711