Key Documents
ENA238710433
Enamine
1-(3-methoxyphenyl)imidazolidine-2,4,5-trione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-methoxyphenyl)-2,4,5-imidazolidinetrione
Inchi Code
1S/C10H8N2O4/c1-16-7-4-2-3-6(5-7)12-9(14)8(13)11-10(12)15/h2-5H,1H3,(H,11,13,15)
Clé InChI
NIQKUAZKRJCIOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34803
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34803