Principaux documents
ENA238710412
Enamine
{imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl}methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.21
Numéro MDL:
Pf
32-34
Iupac Name
imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C6H7N3S/c7-3-5-4-9-1-2-10-6(9)8-5/h1-2,4H,3,7H2
Clé InChI
DHSVDAKPQOFXKO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34475
Melting Point
32-34
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34475