Principaux documents
ENA238710177
Enamine
N-[(4-chlorophenyl)methyl]benzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.76
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
N-(4-chlorobenzyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H12ClNO2S/c14-12-8-6-11(7-9-12)10-15-18(16,17)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10H2
Clé InChI
TXHKSNIAAZGMGJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15761
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15761