Principaux documents
ENA196830347
Enamine
4-amino-3-fluorobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Pf
167-171
Iupac Name
4-amino-3-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7FN2O2S/c7-5-3-4(12(9,10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
Clé InChI
HVFBADWBKHAPKV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45445
Melting Point
167-171
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45445