Principaux documents
ENA196830005
Enamine
1-(2,6-difluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
100 MG
148,20 €
250 MG
213,20 €
500 MG
396,50 €
1 G
529,10 €
2.5 G
1 038,70 €
5 G
1 534,00 €
10 G
2 276,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-45039-100MG
148,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
148,20 €
250 MG
213,20 €
500 MG
396,50 €
1 G
529,10 €
2.5 G
1 038,70 €
5 G
1 534,00 €
10 G
2 276,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-45039-100MG
148,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,6-difluorophenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11F2N.ClH/c1-6(12)5-7-8(10)3-2-4-9(7)11;/h2-4,6H,5,12H2,1H3;1H
Clé InChI
MDIBMDIWHFUNPH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45039
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45039