Key Documents
ENA189566625
Enamine
1-[(oxolan-2-yl)methyl]-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(tetrahydro-2-furanylmethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c9-7-4-10-11(5-7)6-8-2-1-3-12-8/h4-5,8H,1-3,6,9H2
Clé InChI
OXKCHLGFMPFNMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43512
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43512