Principaux documents
ENA189566588
Enamine
methyl 3-(pyrrolidin-1-yl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(1-pyrrolidinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-11-8(10)4-7-9-5-2-3-6-9/h2-7H2,1H3
Clé InChI
JHYKOXJKJHTKTE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43446
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43446