Key Documents
ENA187623085
Enamine
2-{[4-(aminomethyl)phenyl]formamido}acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(aminomethyl)-N-(2-amino-2-oxoethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c11-5-7-1-3-8(4-2-7)10(15)13-6-9(12)14/h1-4H,5-6,11H2,(H2,12,14)(H,13,15)
Clé InChI
LMVHDIFTWGMVEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42559
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42559