Key Documents
ENA187623042
Enamine
[6-(4-methylpiperidin-1-yl)pyridin-3-yl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.3
Numéro MDL:
Iupac Name
[6-(4-methyl-1-piperidinyl)-3-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H19N3/c1-10-4-6-15(7-5-10)12-3-2-11(8-13)9-14-12/h2-3,9-10H,4-8,13H2,1H3
Clé InChI
DZSHCTVBAXQSAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42454
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42454