Principaux documents
ENA187622995
Enamine
4-amino-N-(3-fluorophenyl)benzene-1-sulfonamide
100 MG
120,40 €
250 MG
154,20 €
500 MG
247,80 €
1 G
344,00 €
2.5 G
631,30 €
5 G
913,40 €
10 G
1 332,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-42349-100MG
120,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
120,40 €
250 MG
154,20 €
500 MG
247,80 €
1 G
344,00 €
2.5 G
631,30 €
5 G
913,40 €
10 G
1 332,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-42349-100MG
120,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
167-168
Iupac Name
4-amino-N-(3-fluorophenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H11FN2O2S/c13-9-2-1-3-11(8-9)15-18(16,17)12-6-4-10(14)5-7-12/h1-8,15H,14H2
Clé InChI
CXENRUGJGUFZLE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42349
Melting Point
167-168
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42349