Key Documents
ENA187622861
Enamine
1-[3-methoxy-4-(pentyloxy)phenyl]ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.34
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[3-methoxy-4-(pentyloxy)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C14H23NO2/c1-4-5-6-9-17-13-8-7-12(11(2)15)10-14(13)16-3/h7-8,10-11H,4-6,9,15H2,1-3H3
Clé InChI
CFPBLCKRJQHYRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
93
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42122
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42122