Principaux documents
ENA184121405
Enamine
2-[2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
2.5 G
1 488,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-41314-100MG
249,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
2.5 G
1 488,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-41314-100MG
249,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(2-oxo-1-imidazolidinyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9N3O3S/c12-6(13)3-5-4-15-8(10-5)11-2-1-9-7(11)14/h4H,1-3H2,(H,9,14)(H,12,13)
Clé InChI
MIYBAXVWACBFPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41314
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41314