Principaux documents
ENA184121194
Enamine
4-[(cyclopentyloxy)methyl]piperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.75
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(cyclopentyloxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO.ClH/c1-2-4-11(3-1)13-9-10-5-7-12-8-6-10;/h10-12H,1-9H2;1H
Clé InChI
WGBXRGKHMXMQNU-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41409
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41409