Principaux documents
ENA184121156
Enamine
1-methyl-3-(3-nitrophenyl)imidazolidine-2,4-dione
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-41162-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-41162-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-3-(3-nitrophenyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C10H9N3O4/c1-11-6-9(14)12(10(11)15)7-3-2-4-8(5-7)13(16)17/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
LVLMPGIBDDHXIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41162
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41162