Key Documents
ENA183889119
Enamine
3-(dimethylamino)propanenitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.61
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(dimethylamino)propanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3,5H2,1-2H3;1H
Clé InChI
VXYYGUQECNRTJT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40370
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40370