ENA183888965
Enamine
5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylic acid hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-40113-100MG
32,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-40113-100MG
32,50 €
Iupac Name
5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7NO2S.ClH/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13-7)9(11)12;/h1-4H,10H2,(H,11,12);1H
Clé InChI
LAFLLFDXERPYQX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40113