Principaux documents
ENA183888932
Enamine
4-(pyrazin-2-yloxy)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-pyrazinyloxy)aniline
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-8-1-3-9(4-2-8)14-10-7-12-5-6-13-10/h1-7H,11H2
Clé InChI
DRVPAFSPKIXURX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35770
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35770