Principaux documents
ENA183888900
Enamine
1-[4-(2-aminoethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
100 MG
80,60 €
250 MG
114,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-39979-100MG
80,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
80,60 €
250 MG
114,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-39979-100MG
80,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-acetyl-1-piperazinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H17N3O/c1-8(12)11-6-4-10(3-2-9)5-7-11/h2-7,9H2,1H3
Clé InChI
IEXLKUJTTDIYQW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39979
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39979