Principaux documents
ENA183042380
Enamine
methyl 2-[(propan-2-yl)amino]acetate
100 MG
118,30 €
250 MG
167,70 €
500 MG
265,20 €
1 G
339,30 €
2.5 G
730,60 €
5 G
1 341,60 €
10 G
2 470,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-39711-100MG
118,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
118,30 €
250 MG
167,70 €
500 MG
265,20 €
1 G
339,30 €
2.5 G
730,60 €
5 G
1 341,60 €
10 G
2 470,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-39711-100MG
118,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (isopropylamino)acetate
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-5(2)7-4-6(8)9-3/h5,7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
JFDSZJZAEPWYJL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39711
Pictogrammes
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39711