Key Documents
ENA183042372
Enamine
4,5-dimethoxy-2-phenylbenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.27
Numéro MDL:
Pf
128-130
Iupac Name
4,5-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-17-14-8-12(10-16)13(9-15(14)18-2)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
YFZXKIZPCXCRBW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39701
Melting Point
128-130
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39701