Principaux documents
ENA183042357
Enamine
N-(3-amino-4-fluorophenyl)butane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.31
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-amino-4-fluorophenyl)-1-butanesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H15FN2O2S/c1-2-3-6-16(14,15)13-8-4-5-9(11)10(12)7-8/h4-5,7,13H,2-3,6,12H2,1H3
Clé InChI
WLQGBSOUOXDPOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39677
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39677