Key Documents
ENA181911706
Enamine
3-[(furan-3-yl)formamido]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.16
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-furoyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c10-7(11)1-3-9-8(12)6-2-4-13-5-6/h2,4-5H,1,3H2,(H,9,12)(H,10,11)
Clé InChI
TXWJPFJEAUWQDV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37358
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37358