Principaux documents
ENA161669244
Enamine
N1-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propane-1,3-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.21
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C9H12F3N3/c10-9(11,12)7-2-3-8(15-6-7)14-5-1-4-13/h2-3,6H,1,4-5,13H2,(H,14,15)
Clé InChI
IVDLNVVMUHDZMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36476
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36476