ENA161669221
Enamine
4-methoxy-3-[(pyridin-3-yl)methoxy]aniline
Réf. du fournisseur: EN300-36410-100MG
162,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-36410-100MG
162,50 €
Iupac Name
4-methoxy-3-(3-pyridinylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-16-12-5-4-11(14)7-13(12)17-9-10-3-2-6-15-8-10/h2-8H,9,14H2,1H3
Clé InChI
CDQBVEVEFUNMRD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36410