Principaux documents
ENA161209358
Enamine
1-(pyrrolidine-1-sulfonyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.77
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-pyrrolidinylsulfonyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O2S.ClH/c12-14(13,10-5-1-2-6-10)11-7-3-9-4-8-11;/h9H,1-8H2;1H
Clé InChI
YYXUDUJCXSBTHJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29214
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29214