Principaux documents
ENA161209291
Enamine
6-chloro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulfonyl chloride
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1 187,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-26754-100MG
207,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1 187,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26754-100MG
207,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
257-258
Iupac Name
6-chloro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5Cl2NO4S/c9-4-1-5-6(15-3-8(12)11-5)2-7(4)16(10,13)14/h1-2H,3H2,(H,11,12)
Clé InChI
YIYLLOZTGTXGTM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26754
Melting Point
257-258
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26754