Principaux documents
ENA161209233
Enamine
1-[3-(piperazine-1-sulfonyl)phenyl]ethan-1-one hydrochloride
100 MG
140,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-24718-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
140,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.8
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-24718-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[3-(1-piperazinylsulfonyl)phenyl]ethanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O3S.ClH/c1-10(15)11-3-2-4-12(9-11)18(16,17)14-7-5-13-6-8-14;/h2-4,9,13H,5-8H2,1H3;1H
Clé InChI
MUCGFVXIWJXKJK-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24718
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24718