Principaux documents
ENA161209203
Enamine
{2-[(morpholine-4-sulfonyl)methyl]phenyl}methanamine hydrochloride
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-23981-100MG
249,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.81
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-23981-100MG
249,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
{2-[(4-morpholinylsulfonyl)methyl]phenyl}methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2O3S.ClH/c13-9-11-3-1-2-4-12(11)10-18(15,16)14-5-7-17-8-6-14;/h1-4H,5-10,13H2;1H
Clé InChI
OBCWKCDYXBKNDB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23981
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23981