Principaux documents
ENA161209150
Enamine
2-chloro-N-(1-ethylpiperidin-4-yl)acetamide hydrochloride
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
5 G
1 484,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-23146-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
5 G
1 484,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-23146-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(1-ethyl-4-piperidinyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17ClN2O.ClH/c1-2-12-5-3-8(4-6-12)11-9(13)7-10;/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,13);1H
Clé InChI
GQYJGXAYNUKJDV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23146
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23146