Principaux documents
ENA161209133
Enamine
3-[4-(2-chloroacetyl)piperazin-1-yl]-1lambda6-thiolane-1,1-dione hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17ClN2O3S.ClH/c11-7-10(14)13-4-2-12(3-5-13)9-1-6-17(15,16)8-9;/h9H,1-8H2;1H
Clé InChI
CZQDFRIVQWVIQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22641
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22641