Principaux documents
ENA161209132
Enamine
2-chloro-N-{[4-(dimethylamino)phenyl]methyl}-N-methylacetamide hydrochloride
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
2.5 G
735,30 €
5 G
1 065,50 €
10 G
1 560,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-22608-100MG
134,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
2.5 G
735,30 €
5 G
1 065,50 €
10 G
1 560,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-22608-100MG
134,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(dimethylamino)benzyl]-N-methylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O.ClH/c1-14(2)11-6-4-10(5-7-11)9-15(3)12(16)8-13;/h4-7H,8-9H2,1-3H3;1H
Clé InChI
AEVAMYDLPHMGIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22608
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22608