Principaux documents
ENA161173564
Enamine
2-amino-N-cyclohexylethane-1-sulfonamide hydrochloride
100 MG
148,20 €
250 MG
213,20 €
500 MG
396,50 €
1 G
529,10 €
2.5 G
1 038,70 €
5 G
1 534,00 €
10 G
2 276,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-33665-100MG
148,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
148,20 €
250 MG
213,20 €
500 MG
396,50 €
1 G
529,10 €
2.5 G
1 038,70 €
5 G
1 534,00 €
10 G
2 276,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.77
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-33665-100MG
148,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2O2S.ClH/c9-6-7-13(11,12)10-8-4-2-1-3-5-8;/h8,10H,1-7,9H2;1H
Clé InChI
DPTQVQVBUAXYQS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33665
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33665