ENA161173390
Enamine
2-fluoro-5-[(propan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
Réf. du fournisseur: EN300-35576-100MG
101,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-35576-100MG
101,40 €
Iupac Name
2-fluoro-5-[(isopropylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12FNO4S/c1-6(2)12-17(15,16)7-3-4-9(11)8(5-7)10(13)14/h3-6,12H,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
BJFSPCAXJLFTGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35576