Principaux documents
ENA161173324
Enamine
1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c1-11(2)4-3-5-12-7-8(10(14)15)6-9(12)13/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
MUPFIGLSLOVQLZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33679
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33679