Principaux documents
ENA161173280
Enamine
2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanethioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanethioamide
Inchi Code
1S/C6H8N2S2/c1-4-8-5(3-10-4)2-6(7)9/h3H,2H2,1H3,(H2,7,9)
Clé InChI
DIPOGENEJOSFDE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35657
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35657