Principaux documents
ENA161173270
Enamine
2-amino-N-tert-butylethane-1-sulfonamide hydrochloride
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
2.5 G
1 488,50 €
5 G
2 202,20 €
10 G
3 265,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-35605-100MG
249,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
2.5 G
1 488,50 €
5 G
2 202,20 €
10 G
3 265,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.73
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-35605-100MG
249,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
138-140
Iupac Name
2-amino-N-(tert-butyl)ethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H16N2O2S.ClH/c1-6(2,3)8-11(9,10)5-4-7;/h8H,4-5,7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
ATLVYKXFLLXPEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35605
Melting Point
138-140
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35605