ENA161173249
Enamine
3-oxo-3-(piperidin-1-yl)-2-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propanenitrile
Réf. du fournisseur: EN300-35543-100MG
101,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-35543-100MG
101,40 €
Iupac Name
3-oxo-3-(1-piperidinyl)-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C14H14F3N3O/c15-14(16,17)10-4-5-12(19-9-10)11(8-18)13(21)20-6-2-1-3-7-20/h4-5,9,11H,1-3,6-7H2
Clé InChI
YUXDMNOQCYGFAL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35543