Principaux documents
ENA159843957
Enamine
1-(3,5-dimethoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.76
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3,5-dimethoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O3.ClH/c1-17-11-7-10(8-12(9-11)18-2)13(16)15-5-3-14-4-6-15;/h7-9,14H,3-6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
XHLQLNHOTLGZAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31777
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31777