Principaux documents
ENA159843879
Enamine
3-methylimidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
100 MG
102,20 €
250 MG
125,60 €
500 MG
188,00 €
1 G
273,80 €
2.5 G
492,20 €
5 G
706,70 €
10 G
1 027,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-35472-100MG
102,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
102,20 €
250 MG
125,60 €
500 MG
188,00 €
1 G
273,80 €
2.5 G
492,20 €
5 G
706,70 €
10 G
1 027,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-35472-100MG
102,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methylimidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-7-10-8(6-12)9-4-2-3-5-11(7)9/h2-6H,1H3
Clé InChI
VBGXAPXLVGMZBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35472
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35472