Principaux documents
ENA159843764
Enamine
2-chloro-5-nitropyridine-3-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.57
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-nitronicotinamide
Inchi Code
1S/C6H4ClN3O3/c7-5-4(6(8)11)1-3(2-9-5)10(12)13/h1-2H,(H2,8,11)
Clé InChI
ISGBAOSZUCMBKK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33445
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33445