Key Documents
ENA155458072
Enamine
butane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.2
Numéro MDL:
Pf
47-48
Iupac Name
1-butanesulfonamide
Inchi Code
1S/C4H11NO2S/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)
Clé InChI
OVIZSQRQYWEGON-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30817
Melting Point
47-48
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30817