Principaux documents
ENA152121143
Enamine
2-amino-N-[(furan-2-yl)methyl]benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-N-(2-furylmethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H12N2O3S/c12-10-5-1-2-6-11(10)17(14,15)13-8-9-4-3-7-16-9/h1-7,13H,8,12H2
Clé InChI
CGJSCNSPWZXPHW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30488
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30488