Principaux documents
ENA152121134
Enamine
(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)methanamine
100 MG
156,80 €
250 MG
203,60 €
500 MG
295,90 €
1 G
366,10 €
2.5 G
713,20 €
5 G
1 290,40 €
10 G
2 446,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-30476-100MG
156,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
156,80 €
250 MG
203,60 €
500 MG
295,90 €
1 G
366,10 €
2.5 G
713,20 €
5 G
1 290,40 €
10 G
2 446,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-30476-100MG
156,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenylmethylamine
Inchi Code
1S/C11H15N/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-2,4,7,10H,3,5-6,8,12H2
Clé InChI
FSEUPTSLGGJFNX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30476
Flash Point
124
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30476