Principaux documents
ENA152121063
Enamine
2-chloro-N-[4-(2-chlorophenoxy)phenyl]acetamide
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
5 G
1 484,60 €
10 G
2 200,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-24616-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
5 G
1 484,60 €
10 G
2 200,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-24616-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Pf
110-112
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(2-chlorophenoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H11Cl2NO2/c15-9-14(18)17-10-5-7-11(8-6-10)19-13-4-2-1-3-12(13)16/h1-8H,9H2,(H,17,18)
Clé InChI
DSNDUFLFXBQMBG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24616
Melting Point
110-112
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24616