Principaux documents
ENA118036846
Enamine
3-(phenylformamido)butanoic acid
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-18623-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-18623-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(benzoylamino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-8(7-10(13)14)12-11(15)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clé InChI
UKRUGGNUDYQEGF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18623
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18623