ENA118036774
Enamine
3-methyl-1-(piperazin-1-yl)butan-1-one
Réf. du fournisseur: EN300-28875-100MG
71,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-28875-100MG
71,00 €
Iupac Name
1-(3-methylbutanoyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-8(2)7-9(12)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
OHUHHACSCXRQJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28875