Principaux documents
ENA118036500
Enamine
2-chloro-N-(3-chloro-2,6-diethylphenyl)acetamide
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-24667-100MG
89,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-24667-100MG
89,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(3-chloro-2,6-diethylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H15Cl2NO/c1-3-8-5-6-10(14)9(4-2)12(8)15-11(16)7-13/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
ZEHVGJXELAOHNY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24667
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24667