Principaux documents
ENA118036409
Enamine
4-[5-(3-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzoic acid
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-27386-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27386-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[5-(3-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H12N2O3/c1-10-3-2-4-13(9-10)15-18-17-14(21-15)11-5-7-12(8-6-11)16(19)20/h2-9H,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
HYNZNMMMQDMRCQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27386
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27386